Learn More
DL-mentol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10581751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10581751 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10133320 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10467130 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10581751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125391000
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 89-78-1 | C10H20O | 156.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-78-1
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.27
Número MDL MFCD00001484
Clave InChI NOOLISFMXDJSKH-IVZWLZJFSA-N
Sinónimo menthol, dl-menthol, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, menthyl alcohol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethyl, p-menthan-3-ol, racementhol, caswell no. 540, 3-p-menthol, +-neo-menthol
PubChem CID 6566020
Nombre IUPAC (1R,2R,5S)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Menthol
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 32.0°C to 36.0°C
Color Incoloro a blanco
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 216.0°C
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15, 5905
Gravedad específica 0.89
Condición de rotación específica −2.00 (20.00°C c=10,EtOH)
Rotación específica − 2.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Menthol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.