Learn More
DL-mentol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10133320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133320 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10581751 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10467130 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10133320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125390050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 89-78-1 | C10H20O | 156.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-78-1
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.27
Número MDL MFCD00001484
Clave InChI NOOLISFMXDJSKH-IVZWLZJFSA-N
Sinónimo menthol, dl-menthol, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, menthyl alcohol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethyl, p-menthan-3-ol, racementhol, caswell no. 540, 3-p-menthol, +-neo-menthol
PubChem CID 6566020
Nombre IUPAC (1R,2R,5S)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Menthol
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 32.0°C to 36.0°C
Color Incoloro a blanco
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 216.0°C
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 mL
Índice Merck 15, 5905
Gravedad específica 0.89
Condición de rotación específica −2.00 (20.00°C c=10,EtOH)
Rotación específica − 2.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Menthol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.