Learn More
DL-mentol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418960 100 g 100 g
11469246 50 g 50 g
11479246 250 g 250 g
11459246 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11418960 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18098.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 89-78-1 | C10H20O | 156.269 g/mol
Used in perfumery to give power, lift, and freshness. For use in toothpaste, cough drops, mouthwash, ice cream, chewing gum, tobacco, medical plaster, tonic, and shampoos. Because of its cooling action, it is to be found in a wide range of medicines treating sore throats and mouth irritations. It is also used in treatments for minor aches and sprains, and in nasal decongestants. It is found in some oral hygiene products to combat bad breath. Of course, it is present in a number of chewing gums. It was first added to cigarettes in the 1920s and 1930s (e.g. Spud and Kool brands) for both its flavor and also to reduce irritation, especially to the throat.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en alcohol, aceite de parafina y agua, 434,5 mg/l a 25°C (est.).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-78-1
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.269
Número MDL MFCD00001484
Clave InChI NOOLISFMXDJSKH-IVZWLZJFSA-N
Sinónimo menthol, dl-menthol, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, menthyl alcohol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethyl, p-menthan-3-ol, racementhol, caswell no. 540, 3-p-menthol, +-neo-menthol
PubChem CID 6566020
Nombre IUPAC (1R,2R,5S)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Menthol
Punto de fusión 33°C to 36°C
Densidad 0.89
Punto de ebullición 212°C to 216°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.4615
Cantidad 100 g
Beilstein 3194263
Índice Merck 14,5837
Información de solubilidad Soluble in alcohol,paraffin oil and water,434.5mg/L @ 25°C (est).
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-Menthol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Menthol