Learn More
Ácido DL-mandélico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10625942 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250g
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10625942 100 g Frasco de plástico 100 g
10745771 250g Frasco de plástico 250 g
10416750 1kg Frasco de plástico 1 Kg
11975071 5kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10625942 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125311000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 90-64-2 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-64-2
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Clave InChI IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mandelic acid, dl-mandelic acid, phenylglycolic acid, amygdalic acid, almond acid, uromaline, p-mandelic acid, racemic mandelic acid, paramandelic acid, rs-mandelic acid
PubChem CID 1292
ChEBI CHEBI:35825
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-2-fenilacético
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Mandelic acid
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión De 117 °C a 121 °C
Color Blanco
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino o cristales
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal C6H5CH(OH)CO2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza ≥99.0% (Acid)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Mandelic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.