Learn More
DL-Ácido Málico, TRC
Código de producto. 30009962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009962 10 g 10 g
30011757 100 g 100 g
17970665 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009962 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM15951010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6915-15-7
Fórmula molecular C4 H6 O5
Peso molecular (g/mol) 134.09
Sinónimo Malic acid, (2RS)-2-Hydroxybutanedioic acid, Butanedioic acid, hydroxy- (9CI), Malic acid (8CI), (±)-Malic acid, 2-Hydroxybutanedioic acid, 2-Hydroxyethane-1,2-dicarboxylic acid, 2-Hydroxysuccinic acid, DL-Malic acid, Deoxytetraric acid, E 296, FDA 2018, Hydroxybutanedioic acid, Hydroxysuccinic acid, Musashi-no-Ringosan, NSC 25941, Nanoveson M, Pomalus Acid, R,S(±)-Malic acid, Xeros, dl-Malic acid, α-Hydroxysuccinic acid
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxibutanodioico
SMILES OC(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Malic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0215
Porcentaje de pureza >95%