Learn More
Ácido DL-málico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10090240 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10090240 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10090240 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/1350/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 6915-15-7
Punto de fusión 128°C
Color Blanco
pH 2
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C4H6O5
Número MDL 64212
Cantidad 500 g
Sinónimo malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
Clave InChI BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxibutanodioico
Peso molecular (g/mol) 134.087
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.09g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Malic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2