Learn More
Ácido DL-málico, reactivo biotecnológico BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15548814 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15548814 500g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15548814 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor P49407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    93.34€ / 500 g
    Ahorro 29.66€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Productos bioquímicos de alta calidad para su uso en investigación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Malic Acid
CAS 617-48-1
Fórmula molecular C4H6O5
Sinónimo malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
Clave InChI BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxibutanodioico
Peso molecular (g/mol) 134.087
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.09
Grado Reactivo bioquímico BAKER ANALYZED™
Cantidad 500g
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1 l = 1,60kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (±)-Malic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (±)-Malic acid