Learn More
Ácido DL-málico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10584051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250g
500g
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
5 Kg
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10584051 1kg Frasco de plástico 1 Kg
10256523 250g Frasco de plástico 250 GR
10025723 500g Frasco de plástico 500 GR
11965071 5kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10584051 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125250010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.30€
    61.65€ / 1 Kg
    Ahorro 6.65€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6915-15-7 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6915-15-7
Fórmula molecular C4H6O5
Peso molecular (g/mol) 134.087
Número MDL MFCD00064212
Clave InChI BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxibutanodioico
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Malic acid
Punto de fusión De 128,0 °C a 132,0 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal HO2CCH2CH(OH)CO2H
Información de solubilidad Solubilidad en agua:558 g/l (20 °C).Otras solubilidades:82,70 g/100 g de metanol-17,75 g/100 g de acetona (20 °C, 45,53 g/100 g de etanol-20,70 g/100 g de dioxano (20 °C, 0,84 g/100 g de éter dietílico (20 °C), prácticamente insoluble en benceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.09
Porcentaje de pureza 99+%
Cantidad 1kg
Temperatura de inflamación de 203 °C
Envase Frasco de plástico
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Malic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2