Learn More
Ácido DL-málico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10256523 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250g
500g
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
5 Kg
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10256523 250g Frasco de plástico 250 GR
10025723 500g Frasco de plástico 500 GR
10584051 1kg Frasco de plástico 1 Kg
11965071 5kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10256523 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125252500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.10€
    26.65€ / 250 g
    Ahorro 2.45€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 6915-15-7 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6915-15-7
Fórmula molecular C4H6O5
Peso molecular (g/mol) 134.087
Número MDL MFCD00064212
Clave InChI BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxibutanodioico
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Malic acid
Punto de fusión De 128,0 °C a 132,0 °C
Cantidad 250g
Temperatura de inflamación de 203 °C
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal HO2CCH2CH(OH)CO2H
Información de solubilidad Solubilidad en agua:558 g/l (20 °C).Otras solubilidades:82,70 g/100 g de metanol-17,75 g/100 g de acetona (20 °C, 45,53 g/100 g de etanol-20,70 g/100 g de dioxano (20 °C, 0,84 g/100 g de éter dietílico (20 °C), prácticamente insoluble en benceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.09
Porcentaje de pureza 99+%
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Malic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2