Learn More
Ácido DL-málico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500g
2500g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403488 500g 500 g
11413488 2500g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11403488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17874.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6915-15-7 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
El ácido DL-málico se utiliza como aditivo alimentario. Es un componente de algunos sabores del vinagre artificiales. Además, se utiliza en la preparación de compuestos quirales, incluyendo rece. κ-opioides. Se utiliza para la resolución quiral por electroforesis capilar de intercambio de ligandos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido DL-málico se utiliza como aditivo alimentario. Es un componente de algunos sabores del vinagre artificiales. Además, se utiliza en la preparación de compuestos quirales, incluyendo rece. κ-opioides. Se utiliza para la resolución quiral por electroforesis capilar de intercambio de ligandos.
Solubilidad
Soluble en acetona, éter, agua, metanol y etanol.
Notas
Incompatible con bases, agentes oxidantes, agentes reductores y metales alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6915-15-7
Fórmula molecular C4H6O5
Peso molecular (g/mol) 134.087
Número MDL MFCD00064212
Clave InChI BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxibutanodioico
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Malic acid
Punto de fusión De 130 °C a 133 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Beilstein 1723539
Información de solubilidad Soluble in acetone,ether,water,methanol and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.09
Densidad 1,609
Cantidad 500g
Temperatura de inflamación 203 °C (397 °F)