Learn More
Ácido DL-málico-2,3,3-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Malic Acid-2,3,3-d3 |
| CAS | 104596-63-6 |
| Fórmula molecular | C4 D3 H3 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (RS)-Malic-2,3,3-d3 Acid, 2-Hydroxy-butanedioic-d3 Acid, 2-Hydroxysuccinic Acid-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D |
| SMILES | [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])(O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2,2,3-trideuterio-3-hidroxi-butanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 137.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0404 |