Learn More
Ácido DL-málico-2,3,3-d3, TRC
Código de producto. 30475068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475068 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30475068 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1595131MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Malic Acid-2,3,3-d3
CAS 104596-63-6
Fórmula molecular C4 D3 H3 O5
Cantidad 1 mg
Sinónimo (RS)-Malic-2,3,3-d3 Acid, 2-Hydroxy-butanedioic-d3 Acid, 2-Hydroxysuccinic Acid-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D
SMILES [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])(O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2,2,3-trideuterio-3-hidroxi-butanodioico
Peso molecular (g/mol) 137.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0404