Learn More
DL-lisina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Lysine |
| CAS | 70-54-2 |
| Fórmula molecular | C6 H14 N2 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Lysine, DL-Lysine, Lysine, DL- (8CI), (RS)-Lysine, (±)-2,6-Diaminohexanoic acid, (±)-Lysine, 2,6-Diaminohexanoic acid, AminoShure-L, DL-α,ε-Diaminocaproic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10) |
| SMILES | NCCCCC(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2,6-diaminohexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 146.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.1055 |