Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monoclorhidrato de DL-lisina, 99 %
Código de producto. 11428923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428923 25 g 25 g
11438923 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428923 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A11066.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 70-53-1 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
DL-Lysine monohydrochloride acts as an intermediate in the preparation of 3-amino-azepan-2-one. It also serves as an essential amino acid. It is used as animal feed. In addition to this, it is used in the construction of polylysine polymers, which finds application in lysine-based polypeptide gels and films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monoclorhidrato de DL-lisina actúa como un intermediario en la preparación de 3-amino-azepan-2-ono. También sirve como un aminoácido esencial. Se utiliza como alimento para animales. Además de esto, se utiliza en la construcción de polímeros de polilisina, que encuentra aplicación en geles y películas de polipéptidos a base de lisina.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en etanol, éter etílico, acetona, benceno y disolventes neutros comunes.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-53-1
Fórmula molecular C6H15ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 182.65
Número MDL MFCD00064563
Clave InChI BVHLGVCQOALMSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-lysine monohydrochloride, 2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, dl-lysine hydrochloride, lysine monohydrochloride, dl-lysine mono hydrochloride, lysine, hydrochloride 1:1, lysine, monohydrochloride, dl-2,6-diaminohexanoic acid monohydrochloride, lysine, dl, dl-lysinemonohydrochloride
PubChem CID 12047
Nombre IUPAC Ácido 2,6-diaminohexanoico;clorhidrato
SMILES Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Lysine monohydrochloride
Punto de fusión 267°C (decomposition)
Beilstein 4711993
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and common neutral solvents.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.65
Porcentaje de pureza 99%