Learn More
Monohidrato de Dl-lisina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dl-lysine monohydrate |
| CAS | 885701-25-7 |
| Fórmula molecular | C6 H14 N2 O2 . H2 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Lysine, hydrate (1:1) (ACI), Lysine hydrate (1:1) (ACI), Lysine, monohydrate (9CI), 2,6-Diaminohexanoic acid hydrate, DL-Lysine hydrate, DL-Lysine monohydrate, 2,6-Diaminohexanoic acid monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2 |
| SMILES | O.NCCCCC(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,6-diaminohexanoico;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 164.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.1161 |