Learn More
Monohidrato de DL-lisina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351957 5 g 5 g
11361957 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07576.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 885701-25-7 | C6H16N2O3 | 164.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 885701-25-7
Fórmula molecular C6H16N2O3
Peso molecular (g/mol) 164.21
Número MDL MFCD00151036
Clave InChI HZRUTVAFDWTKGD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-lysine monohydrate, 2,6-diaminohexanoic acid hydrate, lysine hydrate, l-2,6-diaminohexanoic acid, dl-lysine hydrate, 2,6-diaminohexanoic acid,hydrate
PubChem CID 2734605
Nombre IUPAC Ácido 2,6-diaminohexanoico;hidrato
SMILES O.NCCCCC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Lysine monohydrate
Punto de fusión ∼110°C
Beilstein 1616991
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21 (146.19 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%