Learn More
DL-lisina monohidrato 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10691073 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
10691073 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10691073 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 365650250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Lysine monohydrate
Nombre de nota 98%
CAS 885701-25-7
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Pérdida por secado 7% to 12% (105°C, 2 hrs)
Fórmula molecular C6H16N2O3
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HN(CH)4CH(NH)COH
Número MDL MFCD00151036
Sinónimo dl-lysine monohydrate, 2,6-diaminohexanoic acid hydrate, lysine hydrate, l-2,6-diaminohexanoic acid, dl-lysine hydrate, 2,6-diaminohexanoic acid,hydrate
Clave InChI HZRUTVAFDWTKGD-UHFFFAOYNA-N
SMILES O.NCCCCC(N)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido 2,6-diaminohexanoico;hidrato
Peso molecular (g/mol) 164.21
Cantidad 25 g
PubChem CID 2734605
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Polvo cristalino