Learn More
DL-Lisina Acetilsalicilato, TRC
Código de producto. 30134210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134210 1 g 1 g
30007683 100 mg 100 miligramos
30008613 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134210 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4885001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62952-06-1
Fórmula molecular C9 H8 O4 . C6 H14 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 326.34
Sinónimo DL-Lysine acetylsalicylate, Lysine, 2-(acetyloxy)benzoate (1:1), DL-Lysine, mono[2-(acetyloxy)benzoate], Lysine, mono[2-(acetyloxy)benzoate] (9CI), Benzoic acid, 2-(acetyloxy)-, compd. with DL-lysine (1:1), Benzoic acid, 2-(acetyloxy)-, compd. with lysine (1:1), 2,6-diaminohexanoic acid compound with 2-acetoxybenzoic acid (1:1), Acelysin, Acelysine, Acetylsalicylic acid DL-lysine salt, Acetylsalicylic acid dl-lysine salt, Acetylsalicylic acid lysine salt, Asalis, Aspegic, Aspidol, Aspirin DL-lysine, Aspirin lysine salt, Aspirin-dl-lysine, Aspirisine, Aspisol, Atselizin, Cogla, DL-Lysine aspirin salt, Delgesic, Egicalm, LAS, Laboprin, Lysal, Lysine acetylsalicylate, Lysine monosalicylate acetate, Lysini racemici acetylsalicylase, Quinvet, Solpirin, Venopirin, Vetalgina, Vetalgine, o-Acetylsalicylic acid D,L-lysine salt
Nombre IUPAC ácido 2-acetiloxibenzoico; Ácido 2,6-diaminohexanoico
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O.NCCCCC(N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Lysine Acetylsalicylate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O4.C6H14N2O2/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h2-5H,1H3,(H,11,12);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1478