Learn More
DL-Lisina-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 2HCl, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | DL-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-D8 Dihydrochloride |
| CAS | 284664-87-5 |
| Fórmula molecular | C6 D8 H6 N2 O2 . 2 Cl H |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8, dihydrochloride (9 CI), DL-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 hydrochloride (1:2), DL-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-D8 Dihydrochloride, DL-Lysine-d8 dihydrochloride, 2,6-Diamino-3,3,4,4,5,5,6,6-octadeuteriohexanoic acid dihydrochloride, 2,6-Diaminohexanoic-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 acid dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H14N2O2.2 ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1 H/i1D2,2D2,3D2,4D2;; |
| SMILES | Cl.Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2,6-diamino-3,3,4,4,5,5,6,6-octadeuteriohexanoico; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 227.1587 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.1091 g/mol |
| Show More |