Learn More
DL-leucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Leucine |
| CAS | 328-39-2 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O2 |
| Sinónimo | Leucine, DL-Leucine, Leucine, DL- (8CI), (RS)-Leucine, (±)-Leucine, 2-Amino-4-methylpentanoic acid, NSC 9252 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9) |
| SMILES | CC(C)CC(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-4-metilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 131.17 |
| Cantidad | 500 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0946 |
| Mostrar más |