Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-leucina, 99 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Leucine |
| Punto de fusión | ∼294°C (sublimation) |
| Beilstein | 636005 |
| Índice Merck | 14,5451 |
| Densidad | 1.293 |
| Cantidad | 250 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.18 |
| Porcentaje de pureza | 99% |