Learn More
Cloruro de DL-lauroilcarnitina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Lauroylcarnitine Chloride |
| CAS | 14919-37-0 |
| Fórmula molecular | C19 H38 N O4 . Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium Chloride Laurate, 3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxododecyl)oxy]-1-propanaminium Chloride, (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium Chloride Laurate (Ester), 3-Carboxy-2-(dodecanoyloxy)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H37NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4;/h17H,5-16H2,1-4H3;1H |
| SMILES | O=C(CCCCCCCCCCC)OC(C[N+](C)(C)C)CC(O)=O.[Cl-] |
| Peso molecular (g/mol) | 379.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.2489 |