Learn More
DL-Laudanosina, TRC
Código de producto. 18032900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18032900 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18032900 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL17854010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Laudanosine
CAS 1699-51-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21 H27 N O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-Isoquinoline, Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-veratryl-, (±)- (8CI), Isoquinoline, 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-, (±)-, (±)-Laudanosine, 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-veratrylisoquinoline, DL-Laudanosine, N-Methyltetrahydropapaverine, NSC 331268, NSC 94267, Veraisoquin, Atracurium Besilate Imp. G (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO4/c1-22-9-8-15-12-20(25-4)21(26-5)13-16(15)17(22)10-14-6-7-18(23-2)19(11-14)24-3/h6-7,11-13,17H,8-10H2,1-5H3
SMILES COc1ccc(CC2N(C)CCc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
Nombre IUPAC 1-[(3,4-dimetoxifenil)metil]-6,7-dimetoxi-2-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina
Peso molecular (g/mol) 357.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.194
Porcentaje de pureza >95%
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.