Learn More
DL-láctido, TRC
Código de producto. 30476629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476629 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30476629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL113518500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Lactide
CAS 95-96-5
Fórmula molecular C6H8O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1,4-Dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl-, Lactic acid, bimol. cyclic ester (7CI), Lactide (6CI), p-Dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl- (8CI), 3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, 2,5-Dimethyl-3,6-dioxo-1,4-dioxane, 2,5-Dioxo-3,6-dimethyl-1,4-dioxane, 3,6-Diketo-2,5-dimethyl-1,4-dioxane, 3,6-Dimethyl-2,5-dioxo-1,4-dioxane, 3,6-Dimethyl-p-dioxane-2,5-dione, D,L-Lactide, DL-Dilactide, DL-Lactide, Dilactide, Dimethylglycolide, Ingeo M 700, Lactoyl lactic acid, NSC 403080, Novalact, Olygos DMR, Propanoic acid, 2-hydroxy-, bimol. cyclic ester, PuraLact D, Purasorb DL, dl-Dilactide, rac-Lactide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
SMILES CC1OC(=O)C(C)OC1=O
Peso molecular (g/mol) 144.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0423