Learn More
DL-Lactide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392836 10 g 10 g
11302846 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09026.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 95-96-5 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
DL-Lactide is used to produce 2-hydroxy-propionic acid 1-(1-phenyl-ethoxycarbonyl)-ethyl ester. It acts as an important raw material and an intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyes. It is involved in enzymatic alcoholysis to produce both alkyl (R)-lactates and alkyl (S,S)-lactyllactates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
DL-Lactide se utiliza para producir 2ácido hidroxi propiónico 1-(1-fenil-etoxicarbonil)-etil éster. Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Está involucrado en la alcohólisis enzimática para producir tanto alquilo (R)-lactatos y alquilo (S,S)-lactylactatos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Ligeramente soluble en benceno.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos, bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-96-5
Fórmula molecular C6H8O4
Peso molecular (g/mol) 144.13
Número MDL MFCD00011685,MFCD00082566
Clave InChI JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-lactide, lactide, dilactide, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, 3,6-dimethyl-2,5-dioxo-1,4-dioxane, lactic acid, bimol. cyclic ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, bimol. cyclic ester, p-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, d +-lactide, --l-dilactide
PubChem CID 7272
Nombre IUPAC 3,6-dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona
SMILES CC1OC(=O)C(C)OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Lactide
Punto de fusión 122°C to 126°C
Cantidad 10 g
Beilstein 82121
Punto de ebullición 138°C to 142°C (8 mmHg)
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.13
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Lactide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Lactide