Learn More
DL-lactida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10015742 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10015742 25 g Frasco de vidrio 25 g
10286752 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10015742 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376850250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 95-96-5 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-96-5
Fórmula molecular C6H8O4
Peso molecular (g/mol) 144.13
Número MDL MFCD00011685,MFCD00082566
Clave InChI JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-lactide, lactide, dilactide, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, 3,6-dimethyl-2,5-dioxo-1,4-dioxane, lactic acid, bimol. cyclic ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, bimol. cyclic ester, p-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, d +-lactide, --l-dilactide
PubChem CID 7272
Nombre IUPAC 3,6-dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona
SMILES CC1OC(=O)C(C)OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Lactide
Punto de fusión 122°C to 126°C
% mín. CAS 98.5
Color Blanco
% máx. CAS 100.0
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Punto de ebullición 138°C to 142°C (8.0 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.13
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.