Learn More
DL-Ácido Láctico (90%), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | DL-Lactic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.0317 |
| Cantidad | 100 g |