Learn More
Ácido DL-láctico, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10554074 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500g
1kg
2,5 kg
10kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 KG
2.50 Kg
25 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10554074 10kg Tambor de plástico 10 KG
10736341 25 g Frasco de vidrio 25 g
10153460 500g Frasco de vidrio 500 g
10031120 1kg Frasco de vidrio 1 Kg
10487510 2,5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10554074 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125060100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50-21-5 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-21-5 , 7732-18-5
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.08
Número MDL MFCD00004520
Clave InChI JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxipropanoico
SMILES CC(O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Lactic acid
Punto de fusión de 18,0 °C
Punto de ebullición 122,0 °C (15,0 mmHg)
Color De incoloro a amarillo
Fórmula lineal CH3CH(OH)CO2H
Índice Merck 15, 5384
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: soluble en alcohol, furfurol, glicerol, menos soluble en éter, prácticamente insoluble en cloroformo, carbono, disulfuro, éter de petróleo
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza 90%
Densidad 1,2000 g/ml
Cantidad 10kg
Temperatura de inflamación >110 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Forma física Líquido
Índice de refracción Desde 1,4252 hasta 1,4272
Residuo después del encendido 0,1% máx.
Gravedad específica 1,2
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Lactic acid, 90%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid