Learn More
DL-Lactic acid, 85+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10269310 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
EcoSafPak™ Glass Bottle
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10269310 500 g EcoSafPak™ Glass Bottle 500 g
10055593 2.5 kg Glass bottle 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10269310 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412965000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 50-21-5 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by a SFI certified supplier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-21-5 , 7732-18-5
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.08
Número MDL MFCD00004520
Clave InChI JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxipropanoico
SMILES CC(O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Lactic acid
Color Incolora
Densidad 1.2000g/mL
Cantidad 500 g
Envase EcoSafPak™ Glass Bottle
Forma física Slightly Viscous Liquid
Intervalo de porcentaje de ensayo 85+%
Residuo después del encendido 0.02% max.
Fórmula lineal CH3CH(OH)CO2H
Índice Merck 15, 5384
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza 85.0 to 90.0%
Grado Reactivo ACS