Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-isoserina, 98 %
Código de producto. 10187843 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10187843 1 g Frasco de vidrio 1 g
10026153 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10187843 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 279670010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 565-71-9 | C3H7NO3 | 105.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 565-71-9
Fórmula molecular C3H7NO3
Peso molecular (g/mol) 105.09
Número MDL MFCD00008138
Clave InChI BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-isoserine, isoserine, 3-amino-2-hydroxypropionic acid, propanoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 2-hydroxy-3-aminopropanoic acid, h-dl-isoser-oh, inverted exclamation marka-3-amino-2-hydroxypropionic acid, rs-isoserine, pubchem23947
PubChem CID 11267
Nombre IUPAC Ácido 3-amino-2-hidroxipropanoico
SMILES C(C(C(=O)O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Isoserine
Punto de fusión 235°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2CH3CH(OH)COOH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo