Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Isoserine |
| Punto de fusión | 235°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | NH2CH3CH(OH)COOH |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.09 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Mostrar más |