Learn More
DL-Isoserina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420198 1 g 1 g
15430198 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15420198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53412.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 565-71-9 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
DL-Isoserine has been used in the synthesis of L-isoserine derivatives s as aminopeptidase N inhibitors, Syntheses of (2R,3S)-3-Hydroxyleucinate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La DL-Isoserina se ha utilizado en la síntesis de los derivados de la L-isoserina s como inhibidores de la aminopeptidasa N, síntesis de (2R,3S)-3-hidroxileucinato.
Solubilidad
Soluble en HCl.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 565-71-9
Fórmula molecular C3H7NO3
Peso molecular (g/mol) 105.093
Número MDL MFCD00008138
Clave InChI BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-isoserine, isoserine, 3-amino-2-hydroxypropionic acid, propanoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 2-hydroxy-3-aminopropanoic acid, h-dl-isoser-oh, inverted exclamation marka-3-amino-2-hydroxypropionic acid, rs-isoserine, pubchem23947
PubChem CID 11267
Nombre IUPAC Ácido 3-amino-2-hidroxipropanoico
SMILES C(C(C(=O)O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Isoserine
Punto de fusión 235°C (decomposition)
Beilstein 1721413
Información de solubilidad Soluble in HCl.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.09
Porcentaje de pureza 98%