Learn More
DL-isoleucina, 99%
Código de producto. 11448960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448960 100 g 100 g
11478137 10 g 10 g
11438960 25 g 25 g
11488137 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11448960 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17521.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 443-79-8 | C6H13NO2 | 131,18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 443-79-8
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00004268
Clave InChI AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
PubChem CID 94206
ChEBI CHEBI:20899
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Isoleucine
Punto de fusión ∼280°C (decomposition)
Beilstein 1721796
Índice Merck 14,5179
Sinónimo d-alloisoleucine, d-allo-isoleucine, 2r,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, allo-d-isoleucine, alloisoleucine, d, h-d-allo-ile-oh, threo-d-isoleucine, dl-allo-isoleucine, hile, h-dl-allo-ile-oh
Nombre IUPAC ácido (2R,3S)-2-amino-3-metilpentanoico
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 99%
RU– Solo para uso en investigación