Learn More
Ácido DL-isocítrico, hidrato de sal trisódico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10388050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10388050 1 g Frasco de vidrio 1 g
10311054 5 g Frasco de vidrio 5 g
10053573 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10388050 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 205010010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.70€
    60.65€ / 1 g
    Ahorro 7.05€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1637-73-6 | C6H5Na3O7 | 258.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1637-73-6
Fórmula molecular C6H5Na3O7
Peso molecular (g/mol) 258.07
Número MDL MFCD00149284
Clave InChI HWMVXEKEEAIYGB-UHFFFAOYNA-K
Sinónimo dl-isocitric acid, isocitric acid trisodium salt, sodium isocitrate, dl-isocitric acid trisodium salt hydrate, dl-isocitric acid trisodium salt, trisodium 1-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, trisodium isocitrate, tripotassium isocitrate, isocitric acid, dl, dl-isocitric acid, trisodium salt hydrate
PubChem CID 168942
Nombre IUPAC trisodio;1-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC(C(CC([O-])=O)C([O-])=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Isocitric acid, trisodium salt hydrate
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NaO2CCH2CH(CO2Na)CH(OH)CO2Na·xH2O
Cantidad 1 g
Beilstein 03, 555
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.07
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino