Learn More
DL-Isoborneol, 93 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10705011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10705011 500 g Frasco de plástico 500 g
10488270 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10705011 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122495000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124-76-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-76-5
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00074821
Clave InChI DTGKSKDOIYIVQL-SZBHIRRCSA-N
Sinónimo dl-isoborneol
PubChem CID 126961757
Nombre IUPAC (1R,3R)-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ol
SMILES CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Isoborneol
Nombre de nota tech., 93%
Punto de fusión 208.0°C to 214.0°C
Color Amarillo
Temperatura de inflamación 74°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 91% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 06, II, 80
Índice Merck 15, 5173
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: readily soluble in alcohol,chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 93%
Grado Técnico
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Isoborneol