Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Isoborneol |
| Nombre de nota | tech., 93% |
| Punto de fusión | 208.0°C to 214.0°C |
| Color | Amarillo |
| Temperatura de inflamación | 74°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 91% min. (GC) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 06, II, 80 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- DL-Isoborneol