Learn More
Ácido DL-indol-3-láctico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Indole-3-lactic Acid |
| CAS | 1821-52-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C11H11NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Indole-3-lactic Acid, Indolelactic Acid, 2-Hydroxy-3-(1H-indol-3-yl)propanoic Acid, 2-Hydroxy-3-(3-indolyl)propanoic Acid, 3-(3-Indolyl)-2-hydroxypropionic Acid, 3-(3-Indolyl)-DL-lactic Acid, 3-Indolyllactic Acid, α-Hydroxy-1H-indole-3-propanoic Acid, β-(3-Indolyl)lactic Acid, β-Indolyllactic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,10,12-13H,5H2,(H,14,15) |
| SMILES | OC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-3-(1H-indol-3-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 205.21 |
| Mostrar más |