Learn More
Ácido DL-indol-3-láctico, TRC
Código de producto. 30397696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30397696 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30397696 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI627100100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Indole-3-lactic Acid
CAS 1821-52-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C11H11NO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Indole-3-lactic Acid, Indolelactic Acid, 2-Hydroxy-3-(1H-indol-3-yl)propanoic Acid, 2-Hydroxy-3-(3-indolyl)propanoic Acid, 3-(3-Indolyl)-2-hydroxypropionic Acid, 3-(3-Indolyl)-DL-lactic Acid, 3-Indolyllactic Acid, α-Hydroxy-1H-indole-3-propanoic Acid, β-(3-Indolyl)lactic Acid, β-Indolyllactic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,10,12-13H,5H2,(H,14,15)
SMILES OC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-3-(1H-indol-3-il)propanoico
Peso molecular (g/mol) 205.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.0739
Porcentaje de pureza >95