Learn More
Ácido DL-indol-3-láctico-d5, TRC
Código de producto. 30398062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30398062 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30398062 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI6271021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Indole-3-lactic Acid-d5
CAS 2470130-19-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C11H6D5NO3
Cantidad 1 mg
Sinónimo Indole-3-lactic Acid-d5, Indolelactic Acid-d5, 2-Hydroxy-3-(1H-indol-3-yl)propanoic Acid-d5, 2-Hydroxy-3-(3-indolyl)propanoic Acid-d5, 3-(3-Indolyl)-2-hydroxypropionic Acid-d5, 3-(3-Indolyl)-DL-lactic Acid-d5, 3-Indolyllactic Acid-d5, α-Hydroxy-1H-indole-3-propanoic Acid-d5, β-(3-Indolyl)lactic Acid-d5, β-Indolyllactic Acid-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,10,12-13H,5H2,(H,14,15)/i1D,2D,3D,4D,6D
SMILES OC(CC1=C([2H])NC2=C1C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-3-(1H-indol-3-il-2,4,5,6,7-d5)propanoico
Peso molecular (g/mol) 210.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.11
Porcentaje de pureza >95