Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-homoserina, 99 %
Código de producto. 10636252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
10636252 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10636252 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 204760050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Homoserine
Nombre de nota 99%
CAS 1927-25-9
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C4H9NO3
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número MDL MFCD00002618,MFCD00077786
Beilstein 04, 514
Índice Merck 14, 4739
Sinónimo dl-homoserine, homoserine, h-dl-hoser-oh, d,l-homoserine, h-d-homoser-oh, butyric acid, 2-amino-4-hydroxy-, dl, 2-amino-4-hydroxy-butanoic acid, dl-2-amino-4-hydroxybutyric acid, d-homoserin, h-dl-hse-oh
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ethanol
Clave InChI UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
SMILES N[C@@H](CCO)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-4-hidroxibutanoico
Peso molecular (g/mol) 119.12
Cantidad 5 g
PubChem CID 779
ChEBI CHEBI:30653
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 98.5 to 101%
Forma física Polvo cristalino fino o agujas