Learn More
DL-homoserina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439628 1 g 1 g
15459628 250 mg 250 miligramos
15449628 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15439628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63118.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1927-25-9 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1927-25-9
Fórmula molecular C4H9NO3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Número MDL MFCD00002618,MFCD00077786
Clave InChI UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Sinónimo dl-homoserine, homoserine, h-dl-hoser-oh, d,l-homoserine, h-d-homoser-oh, butyric acid, 2-amino-4-hydroxy-, dl, 2-amino-4-hydroxy-butanoic acid, dl-2-amino-4-hydroxybutyric acid, d-homoserin, h-dl-hse-oh
PubChem CID 779
ChEBI CHEBI:30653
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-4-hidroxibutanoico
SMILES N[C@@H](CCO)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Homoserine
Punto de fusión 188°C to 189°C
Beilstein 1721682
Índice Merck 14,4739
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido