Learn More
DL-Homofenilalanina, TRC
Código de producto. 30135902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135902 5 g 5 g
17957154 250 mg 250 miligramos
17988574 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135902 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH5913105G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1012-05-1
Fórmula molecular C10 H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 179.22
Sinónimo Benzenebutanoic acid, α-amino-, Benzenebutanoic acid, α-amino-, (±)-, Butyric acid, 2-amino-4-phenyl-, DL- (8CI), α-Aminobenzenebutanoic acid, 2-Amino-4-phenylbutanoic acid, 2-Amino-4-phenylbutyric acid, DL-2-Amino-4-phenylbutyric acid, DL-Homophenylalanine, (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4-fenilbutanoico
SMILES NC(CCc1ccccc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0946