Learn More
DL-Homocistina, TRC
Código de producto. 30406797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406797 10 g
30397588 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30406797 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH59129010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870-93-9
Fórmula molecular C8 H16 N2 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 268.35
Sinónimo DL-4,4'-Dithiobis(2-aminobutyric acid)
Nombre IUPAC 2-amino-4-[(3-amino-3-carboxi-propil)disulfanilo]ácido butanoico
SMILES NC(CCSSCCC(N)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Homocystine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0551
Condiciones de envío Temperatura ambiente