Learn More
DL-Homocistina-3,3,3',3',4,4,4', 4'-d8, TRC
Código de producto. 30399593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399593 250 mg
30400401 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30399593 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH591292250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108641-82-3
Fórmula molecular C8 D8 H8 N2 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 276.4029
Sinónimo (R*,R*)-(±)-4,4'-Dithiobis[2-amino-Butanoic Acid-d8, DL-4,4'-Dithiobis[2-amino-butyric Acid-d8, DL-4,4'-Dithiobis(2-aminobutyric acid)-d8, DL-Homocystine-d8, NSC 226570-d8
Nombre IUPAC rac-(2R)-2-amino-3,3,4,4-tetradeuterio-4-[[rac-(3R)-3-amino-3-carboxi-1,1,2,2-tetradeuteriopropil]disulfanil]ácido butanoico
SMILES [2H]C([2H])(SSC([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O)C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Homocystine-3,3,3',3',4,4,4',4'-d8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6-/m0/s1/i1D2,2D2,3D2,4D2
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.1054
Porcentaje de pureza >95%