Learn More
dl Homocisteína Hidrocloruro de Tiolactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H |
| Cantidad | 250 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0015 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |