Learn More
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16430759
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16430759 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16430759 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101404
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride is a cyclic amino acid derivative that exhibits root-growth inhibitory activity.
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride is a cyclic amino acid derivative that exhibits root-growth inhibitory activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
Forma física Powder
CAS 6038-19-3
Color Off-White
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H8ClNOS
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (650.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(N)CCS1.Cl
Peso molecular (g/mol) 153.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.63
Porcentaje de pureza 97.0%