Learn More
Clorhidrato de tiolactona de DL-homocisteína, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357216 25 g 25 g
11367216 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09077.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6038-19-3 | C4H8ClNOS | 153.624 g/mol
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride is used as an intermediate of erdosteine and citiolone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de tiolactona de DL-homocisteína se utiliza como intermedio de la erdosteína y la citiolona.
Solubilidad
Soluble en agua (740 g/l). Soluble en dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6038-19-3
Fórmula molecular C4H8ClNOS
Peso molecular (g/mol) 153.624
Número MDL MFCD00012724
Clave InChI ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-homocysteine thiolactone hydrochloride, 3-aminodihydrothiophen-2 3h-one hydrochloride, 3-aminothiolan-2-one hydrochloride, hctl hydrochloride, dl-homocysteinethiolactone hydrochloride, d,l-homocysteine thiolactone hydrochloride, d,l-homocysteinthiolakton chlorid german, +--dihydro-3-amino-2 3h-thiophenone hydrochloride, 2 3h-thiophenone, dihydro-3-amino-, hydrochloride, +-, l-2-amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
PubChem CID 110753
Nombre IUPAC 3-aminotiolan-2-ona; clorhidrato
SMILES C1CSC(=O)C1N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
Punto de fusión ∽204°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3562103
Índice Merck 14,4734
Información de solubilidad Soluble in water (740g/L). Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.63
Porcentaje de pureza 99%