Learn More
DL-Homocisteína tiolactona-3,3,4,4-d4 HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Homocysteine Thiolactone-3,3,4,4-D4 Hydrochloride |
| CAS | 1219805-31-8 |
| Fórmula molecular | C4 D4 H3 N O S . Cl H |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | DL-Homocysteine Thiolactone-3,3,4,4-d4 HCl, 3-Aminodihydro-d2-2(3 H)-thiophenone-4,5-d2 hydrochloride, 3-Aminothiolan-2-one-4,4,5,5-d4 hydrochloride, DL-Homocysteine Thiolactone-3,3,4,4-D4 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1 H/i1D2,2D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C1([2 H])SC(=O)C(N)C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3-amino-4,4,5,5-tetradeuteriotiolan-2-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 157.6551 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.0266 g/mol |
| Mostrar más |