Learn More
DL-Homocisteína, 90%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Homocysteine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7) |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.0354 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |