Learn More
DL-Homocisteína, 90%, TRC
Código de producto. 17911005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17911005 50 mg 50 miligramos
17974895 100 mg 100 miligramos
17942565 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17911005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH59129550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 454-29-5
Fórmula molecular C4 H9 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 135.19
Sinónimo 2-Amino-4-mercaptobutyric acid
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-4-sulfanilo-butanoico
SMILES NC(CCS)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Homocysteine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0354